Learn More
Thermo Scientific™ Membrane qualité eau Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux
Marque:  Thermo Scientific™ DS0281-5000
95.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10596922
  • 108.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les filtres à membrane en nitrate de cellulose sont officiellement certifiés pour les travaux réalisés dans le domaine de la qualité des eaux.
  • Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
  • Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
  • Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Filtre à membrane
Verre
100
Préfiltre
50 mm
Fibre de verre
Non stérile
100
50 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.