Learn More
Thermo Scientific™ Disques à membrane et préfiltre Nalgene™
Description
Faites confiance aux disques à membrane et préfiltre Thermo Scientific™ Nalgene™ pour répondre à un large éventail de besoins de filtration en laboratoire. Utilisés conjointement avec du matériel et des supports de filtres à usage unique ou réutilisables, les disques à filtres vous offrent flexibilité et choix pour correspondre à de nombreuses applications. Les disques filtrants stériles sont disponibles dans des matériaux tels que le nylon, le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose et les membranes en fibre de verre.
- Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
- Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
- Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Matériau | Acétate de cellulose |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 100 |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.