Learn More
Thermo Scientific™ Disques à membrane et préfiltre Nalgene™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Réalisez des analyses microbiennes et particulaires grâce à ces membranes de filtration. Disponibles sous différentes formes pour vos travaux sur la qualité de l’eau, la stérilisation à froid ou le nettoyage de vos échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ DS0215-4045
166.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24321" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites confiance aux disques à membrane et préfiltre Thermo Scientific™ Nalgene™ pour répondre à un large éventail de besoins de filtration en laboratoire. Utilisés conjointement avec du matériel et des supports de filtres à usage unique ou réutilisables, les disques à filtres vous offrent flexibilité et choix pour correspondre à de nombreuses applications. Les disques filtrants stériles sont disponibles dans des matériaux tels que le nylon, le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose et les membranes en fibre de verre.
- Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
- Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
- Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavable | |
Filtre à membrane | |
0,45 μm | |
100 | |
47 mm |
blanc | |
Nylon | |
Non stérile | |
100 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.