Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes Nalgene™ fabriquées avec du Téflon™ FEP
Description
Garantissez la distribution sans contamination avec les pissettes fabriquées en Teflon™ FEP Thermo Scientific™ Nalgene™, utiles pour les éléments traces. Ces pissettes sans phthalate offrent une excellente résistance aux produits chimiques et sont entièrement moulées en fluoropolymères. Conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. L’extrémité moulée avec précision permet d’obtenir un flux droit, à débit continu et un contrôle total sans pulvérisation.
- Avec bouchon / tige à vis et tube d’aspiration en Tefzel™ ETFE
- Ils affichent une excellente résistance à presque tous les produits chimiques dans votre laboratoire, y compris aux solvants—sans se fragiliser ou se fissurer
- Fabriqués en fluoropolymère inerte à faible teneur en substances extractibles et à faible adhérence—des caractéristiques utiles pour le travail avec des éléments présents à l’état de traces
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
- Autoclavables / Étanches† / Transparents
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | FEP |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Non |
Bouche | Étroit |
Forme | Cylindrique |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1409235 | Certificat de conformité | 30/07/2024 | 2403-0500 |
1406089 | Certificat de conformité | 30/04/2024 | 2403-0500 |
1387218 | Certificat de conformité | 23/06/2023 | 2403-0500 |
1387022 | Certificat de conformité | 23/06/2023 | 2403-0500 |
1385228 | Certificat de conformité | 03/05/2023 | 2403-0500 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.