Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de vide Nalgene™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Plaque de vide de rechange
missing translation for 'unitSize'
4 pièces
Descrizione
- Pour une utilisation dans les systèmes à vide avec les chambres D1415-2 et D1415-4 ou avec les cuves en verre jusqu’à 12,5 po (31,75 cm) de diamètre
- Fourni avec un diamètre extérieur de 20,3 cm Joint en néoprène de × 2,4 mm d’épaisseur avec orifice central
- Polycarbonate blanc
- Avec adaptateur de tubulure en PEHD situé sur la bordure qui s’adapte à une tubulure de 0,25 po (0,63 cm) de diamètre intérieur
- Non autoclavable
Order Info
Dimensions : Dia. ext. de 13,5 po. x 1,06 po. d’épaisseur (34,3 x 2,7 cm)
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (équipement) | Bocaux Nalgene DS5320 |
| Comprend | Joints en néoprène (8, 11, 12,88 po) |
| Matériau (plaque) | PP |
| Diamètre externe (impérial) de la plaque | 13,5 po |
| Diamètre externe (métrique) de la plaque | 34,3 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 po |
| Épaisseur (métrique) | 27 mm |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 13,5 in |
| Diamètre (métrique) | 343 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto