Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes en plastique réutilisables Nalgene™
Description
Utilisez ces boîtes utilitaires Thermo Scientific™ Nalgene™ attrayantes et faciles à nettoyer pour le stockage en laboratoire à usage général. Idéales pour le stockage polyvalent en laboratoire, les boîtes sont disponibles en quatre tailles et formes différentes. Les couvercles se clipsent solidement en place, les parois transparentes laissent voir facilement le contenu et les coins arrondis permettent un nettoyage facile.
- Fabriqué en styrène-acrylonitrile transparent avec raccords étanches, moulé, blanc, couvercles en PEBD dotés d’inserts pour stocker et conserver les articles au sec et en sécurité
- Attrayant et facile à nettoyer
- Empilable pour un stockage haute densité
- Les numéros Le n° 5700-0500 est idéal pour les gels d’électrophorèse
- Non étanche
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 64 oz |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | LDPE |
| Description | Boîte à échantillons SAN 2000 ml |
| Type de bouchon | Lid |
| Couleur | Clear |
| Matériau | SAN |
| Forme | Rectangular |
| À utiliser avec (application) | Storage |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.