Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
GREENER_CHOICE
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Marque:  Thermo Scientific™ 5970-0116
17.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10717961
  • 25.05€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack, pour tube à essai Unwire
6 x 12
Orange
Plastique (acétal)
Rectangle
Tubes de 16 mm
24.9 cm
12,7 cm
6.7 cm
16 mm
Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable
Tubes de 16 mm
72
3 niveaux
24.9 x 12.7 x 6.7 cm (9.75 x 5 x 2.75 in)
9,75 in
5 po
2,75 po
16 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1426055 Type de certificatCertificat de conformité Date28/03/2025 Catalog Number5970-0116
Numéro de lot1420050 Type de certificatCertificat de conformité Date11/01/2025 Catalog Number5970-0116
Numéro de lot1416020 Type de certificatCertificat de conformité Date20/12/2024 Catalog Number5970-0116
Numéro de lot1300283 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5970-0116
Numéro de lot1313259 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5970-0116
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™ > Pour tubes de 16 mm ; 72 emplacements ; 9,75 x 5 x 2,75 po (24,8 x 12,7 x 7,0 cm) (L x l x h) ; orange
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.