Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Description
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
- Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
- Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
- Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
- Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
- Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
- Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
- Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack, pour tube à essai Unwire |
| Description | Rack pour tubes à essai Unwire |
| Array | 3 x 8 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (30 mm) |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| Positions | 24 |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 3 niveaux |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.