Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
GREENER_CHOICE
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Marque:  Thermo Scientific™ 5970-0216
17.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10343461
  • 24.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack, pour tube à essai Unwire
6 x 12
Jaune
Plastique (acétal)
Rectangle
Tubes de 16 mm
24.9 cm
12,7 cm
6.7 cm
16 mm
Rack pour tubes à essai Unwire
Autoclavable
Tubes de 16 mm
72
3 niveaux
24.9 x 12.7 x 6.7 cm (9.75 x 5 x 2.75 in)
9,75 in
5 po
2,75 po
16 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1428103 Type de certificatCertificat de conformité Date26/04/2025 Catalog Number5970-0216
Numéro de lot1426057 Type de certificatCertificat de conformité Date29/03/2025 Catalog Number5970-0216
Numéro de lot1303761 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5970-0216
Numéro de lot1320923 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5970-0216
Numéro de lot1320536 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number5970-0216
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™ > Pour tubes de 16 mm ; 72 emplacements ; 9,75 x 5 x 2,75 po (24,8 x 12,7 x 7,0 cm) ; jaune
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.