Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10323701
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu-vert
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de 30 mm
Unit Size:
1 pièce
Product Code. 10323701
Brand: Thermo Scientific™ 59700320
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Rack, pour tube à essai Unwire
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Array 4 x 10
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes (20 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 40
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
À utiliser avec (équipement) Tubes de 20 mm
Dimensions (L x l x H) 25 x 10.2 x 8.3 cm (9.75 x 4 x 3.25 in)
Longueur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 9,75 po
Largeur (métrique) 10.2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 8.3 cm
Hauteur (impériale) 3,25 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.