Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Marque: Thermo Scientific™ 5970-0120
24.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
- Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
- Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
- Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
- Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
- Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
- Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
- Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
Spécification
Rack, pour tube à essai Unwire | |
4 x 10 | |
Orange | |
Plastique (acétal) | |
Rectangle | |
Tubes de 20 mm | |
25 cm | |
10.2 cm | |
8.3 cm | |
20 mm |
Rack pour tubes à essai Unwire | |
Autoclavable | |
Tubes (20 mm) | |
40 | |
3 niveaux | |
25 x 10.2 x 8.3 cm (9.75 x 4 x 3.25 in) | |
9,75 in | |
4 in | |
3,25 po | |
20 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423851 | Certificat de conformité | 25/03/2025 | 5970-0120 |
1370584 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 5970-0120 |
1404505 | Certificat de conformité | 15/05/2024 | 5970-0120 |
1400310 | Certificat de conformité | 27/01/2024 | 5970-0120 |
1392855 | Certificat de conformité | 14/09/2023 | 5970-0120 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.