Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubes à essai Nalgene™ Unwire™ : Technologie de fabrication Resmer™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10038180
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu-vert
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Array:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
À utiliser avec (équipement):
Tubes 25 mm
Tubes de 13 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 20 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10038180
Marque: Thermo Scientific™ 59700230
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes de centrifugeuse d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce à ces racks résistants et durables.
Gérez en toute sécurité une charge complète de tubes à essai ou de tubes à centrifuger d’un diamètre de 13, 16, 20, 25 et 30 mm grâce aux portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moulés en une seule pièce pour une résistance et une durabilité exceptionnelles, ces portoirs ne sont pas recouverts d’une pellicule qui pourrait s’écailler, se décoller ou rouiller.
  • Leur finition lisse offre moins de recoins où les contaminants pourraient se loger ; aucune soudure qui pourrait se casser, pas de bords pointus.
  • Ses plaques de fond accueillent de grandes étiquettes pour une identification facilitée des échantillons.
  • Gravité spécifique supérieure à celle de l’eau afin de rester immergés dans un bain-marie et de ne pas flotter.
  • Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures jusqu’à 121°C : ils sont adaptés à une grande variété de procédures de laboratoire.
  • Disponibles dans six couleurs vives pour organiser les échantillons facilement.
  • Les tubes coniques de 15 ml sont adaptés aux racks de 20 mm ; ceux de 50 ml sont adaptés aux racks de 30 mm
  • Aucun assemblage n’est requis ; portoir prêt à l’emploi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack, pour tube à essai Unwire
Description Rack pour tubes à essai Unwire
Array 3 x 8
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Tubes (30 mm)
Matériau Plastique (acétal)
Positions 24
Forme Rectangle
Étagères 3 niveaux
À utiliser avec (équipement) Tubes de 30 mm
Dimensions (L x l x H) 28.3 x 10.8 x 9.2 cm (11 x 4.25 x 3.62 in)
Longueur (métrique) 28.3 cm
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 9,2 cm
Hauteur (impériale) 3,62 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.