Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD Nalgene™ Unitary™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10251631
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24 mm
38 mm
43 mm
Les pissettes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™, conçues avec une large ouverture pour un remplissage plus rapide et plus simple, permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette.
Le col large permet un remplissage plus rapide et plus simple. Les pissettes en PEBD Unitary™ permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette. La pissette et la tubulure ont une conception monobloc assurant une étanchéité† uniforme et un débit précis sans pulvérisation. L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.
Caractéristiques :
  • Moulage monobloc de la pissette et de la tubulure pour une étanchéité† uniforme
  • Embout assurant un débit uniforme ultra-fin sans pulvérisation et pouvant également être coupé pour augmenter le débit
  • Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 oz, 750 ml
Capacité (métrique) 750 ml
Capacité (impériale) 200 ml (24 oz)
Couleur Translucide
Description Flacon/tubulure en PEBD
Matériau LDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 204,5 mm
Type de produit Pissette
Hauteur (impériale) 8,05 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 84,8 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.