Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Code produit. 11904942
Click to view available options
Taille du bouchon:
de 20 à 415 mm
de 24 à 415 mm
de 28 à 415 mm
de 33 à 415 mm
de 38 à 415 mm
de 38 à 430 mm
de 43 à 415 mm
de 48 à 415 mm
de 53 à 415 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11904942
Marque: Thermo Scientific™ 21952024
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchons en ETFE.
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bouchons en ETFE.Un serrage adéquat est essentiel pour une bonne étanchéité†.
  • Construction durable en résine époxy
  • Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en ETFE
Compatibles avec :
Compatibles avec les clés dynamométriques Thermo Scientific Nalgene 2195-6169 † Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés d’un bouchon d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Raccords
Taille du bouchon de 24 à 415 mm
Taille d’entraînement 1/4 in.
À utiliser avec (équipement) Clés dynamométriques Nalgene (Réf. 2195-6169)
Matériau Époxy
Nb par paquet 1 de chaque
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.