Learn More
Thermo Scientific™ Raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchon en polypropylène
Code produit. 10542995
Click to view available options
Taille du bouchon:
11 mm (MPV profil élevé)
11 mm (profil bas MPV)
53B
83B
de 13 à 415 mm
de 20 à 415 mm
de 24 à 415 mm
de 28 à 415 mm
de 38 à 415 mm
de 38 à 430 mm
de 43 à 415 mm
de 48 à 415 mm
de 53 à 415 mm
de 63 à 415 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10542995
Marque: Thermo Scientific™ 21950028
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce à des raccords de clé dynamométrique spécifiques pour bouchons en PP.
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene pour bouchons en polypropylène. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
  • Époxy
  • Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en polypropylène
Compatibles avec :
Clés dynamométriques Thermo Scientific Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) † Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans générer de fuites. b) les bouteilles / flacons / funnels dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Raccords
Taille du bouchon de 28 à 415 mm
Taille d’entraînement 1/4 po
À utiliser avec (équipement) Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177)
Matériau Époxy
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.