Learn More
Thermo Scientific™ Raccords de clé dynamométrique Nalgene™ pour bouchons en PEHD
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Nalgene pour bouchons en PEHD.
90.80€ - 371.00€
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11369754
|
Thermo Scientific™
2195-1021 |
de 20 à 415 mm | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10189792
|
Thermo Scientific™
2195-1020 |
de 20 à 415 mm | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10180703
|
Thermo Scientific™
2195-1024 |
de 24 à 415 mm | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10190703
|
Thermo Scientific™
2195-1028 |
28 à 415 modifiés | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
11359754
|
Thermo Scientific™
2195-1038 |
de 38 à 415 mm | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10571845
|
Thermo Scientific™
2195-1043 |
43 à 415 modifiés | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10405323
|
Thermo Scientific™
2195-1053 |
de 53 à 415 mm | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10100903
|
Thermo Scientific™
2195-1153 |
53B | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10232673
|
Thermo Scientific™
2195-1183 |
83B | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
10242673
|
Thermo Scientific™
2195-1438 |
38 à 430 modifiés | Raccords | Clés dynamométriques Nalgene (réf. 2195-6169 et -6177) | N/A | ||||
Description
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons sur des flacons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene pour bouchons en PEHD. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
- Époxy
- Spécifiquement conçus pour les bouchons Nalgene en PEHD
Compatible avec :
Raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 et -6177)
Garantie : 90 jours
Spécification
Raccords | |
Époxy |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.