Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en FEP avec bouchons Nalgene™
Les flacons en FEP avec bouchons Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour les solvants organiques et les agents oxydants concentrés.
90.50€ - 125.00€
Spécification
Matériau | FEP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152491
|
Thermo Scientific™
4106-0125 |
125 ml | 33 mm |
90.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10454881
|
Thermo Scientific™
4106-0250 |
250mL | 38 mm |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons en FEP avec bouchons Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour les solvants organiques et les agents oxydants concentrés.
Ils allient l'excellente résistance chimique du Téflon* FEP à la commodité des bouchons vissants. Ils sont incassables et quasi transparents, non contaminants, et résistent pratiquement à tous les composants chimiques.
- Fabriqués en FEP (Tétrafluoréthylène-perpfluoropropylène) résistant chimiquement ; Comprennent des bouchons vissants en Tefzel™ ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène).
- Quasi transparents
- Autoclavables (dévisser complètement les bouchons ou les ôter avant l'autoclavage).
- Peuvent être stérilisés chimiquement ou bouillis dans de l'acide nitrique concentré pour l'analyse des éléments-traces;
- Supportent des températures de -270° à +205 °C (-454° à +401 °F) ; Bouchons : de -100° à +150 °C (-148° à +302 °F).
Spécification
FEP | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile | |
À vis |
Avertissement : Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave.