Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de centrifugation Nalgene™ en fluoropolymère de Teflon™, 250 ml
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des extractions, des digestions et des précipitations de lipides et de phénol à faible vitesse grâce aux flacons de centrifugation Thermo Scientific™ Nalgene™ fabriqués avec du fluoropolymère de Teflon™. Parfaitement adaptés aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™, ils sont moulés en FEP translucide résistant à la plupart des acides, bases et solvants organiques.
- Le FEP offre une excellente résistance chimique
- Utilisation à des températures comprises entre -100° et +150°C
- Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 100 % de leur capacité totale
- Pour une meilleure étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses, utilisez des bouchons de scellage en PP (DS3131-0038)
Matériel nécessaire :
En cas de centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Sorvall GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacons à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est requise.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Transparent |
Description | Flacon Teflon FEP avec bouchon Tefzel ETFE |
Matériau | PTFE FEP |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 1 |
Capacité nominale | 250 ml |
Graduated | Non |
Force max. | 4000 ×g |
Afficher plus |
Teflon™ est une marque commerciale de The Chemours Company FC, LLC utilisée sous licence par Nalge Nunc International Corporation.
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.
Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.