Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Syringe Filters, Non-sterile
Filter sample volumes of 10 to 100mL with these nonsterile syringe filters featuring a variety of membranes and pore sizes for most laboratory applications.
Marque: Thermo Scientific™ 176-0045
117.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.06392kg
Description
Thermo Scientific™ Nalgene™ syringe filters are built to meet your lab’s clarification and sterilization needs. Our filters are available in a variety of sizes and membranes that can be easily used for both sterile and non-sterile laboratory applications. Whether your research necessitates prefiltration, sample preparation, sterile filtration, laboratory filtration, or gas venting, Nalgene syringe filters are lab essentials.
Caractéristiques principales- Taille de l’échantillon : de 10 à 100 ml
- Entrée : Raccord Luer-Lok™ femelle
- Évacuation : Raccord Luer Slip mâle
- Boîtier en polypropylène avec anneaux d’identification de couleur
- La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur l’unité
Acétate de cellulose exempte de tensio-actif (SFCA)
- Faible liaison protéique, taux de substances extractibles plus faible que l’AC standard
- Adaptés aux liquides de culture cellulaire et aux solutions cellulaires
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur bleue
Acétate de cellulose (AC)
- Un certain degré de liaison protéique et quelques substances extractibles
- Parfaits pour la filtration stérile et la clarification de tampons, de solutions aqueuses et de réactifs
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rouge
Nylon
- Naturellement hydrophiles, faible taux de substances extractibles, un certain degré de liaison protéique
- Utiles pour les alcools, les cryoprotecteurs tels que le DMSO et avec les solvants aqueux / biologiques et faibles
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur rose
- Naturellement hydrophobes
- Excellents pour la filtration de solvants HPLC/GC. Parfaits pour la ventilation stérile de l’air ou d’autres gaz pendant la filtration
- Boîtiers en polypropylène avec anneaux de couleur blanche
Spécification
Vert | |
Nylon | |
Non stérile | |
PP | |
Filtre pour seringue | |
4 mm |
Vert ; membrane : nylon ; pore de 0.45 um | |
0.45 μm | |
Stérilisation des agents cryoprotecteurs, tels que DMSO et avec | |
Nalgene™ | |
10 à 100 ml (échantillon) | |
4 mm |