Learn More
Thermo Scientific™ Barreaux d’agitation magnétiques flottants Nalgene™
Description
Agitez en permanence et à basse vitesse des solutions de culture de tissu grâce aux barreaux d’agitation magnétiques flottants Thermo Scientific™ Nalgene™.
Caractéristiques :
- Les pieds peuvent être compressés pour passer au travers d’ouvertures de 1,5 po. (38 mm)
- Le barreau d’agitation est légèrement décollé du fond du récipient pour minimiser l’effet de broyage des cellules
- Action constante à faible vitesse
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 150 °C
- Aimant Alnico V encapsulé dans du PTFE avec support en ETFE
Remarque :
Démontable pour le nettoyage.
Spécification
Spécification
| Description | Barreau d’agitation magnétique suspendu; Suspendu barreau d'agitation magnétique , pour bécher de 250 ml |
| Diamètre (impériale) | 2,125 po |
| À utiliser avec (équipement) | Bécher 250 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,125 po |
| Hauteur (métrique) | 28 mm |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 54 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Barreau d’agitation |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.