Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
Description
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
- La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou lâché
- Les feuilles sont plates et antidérapantes
- La surface plane à poils ras offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
- Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège la paillasse des éclaboussures et de la corrosion
- Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides renversés grâce à des milliers de cellules Thirsty Cells Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protecteur de surface |
| Absorbance | 1 050 ml/m^2 |
| Longueur (impériale) | 18 po |
| Longueur (métrique) | 46cm |
| Largeur (impériale) | 40 po |
| Largeur (métrique) | 102cm |
| Description | 175 Pk . |
| Nbre par carton | 175 |
| Nb par paquet | 25 |
| Description de l’article | mat ; 18 x 40 po ( 46 x 102cm ) , 175/cs |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.