Learn More
Thermo Scientific™ Linges absorbants pour laboratoire Nalgene™ Super Versi-Dry™, fibres absorbantes avec support en polyéthylène
GREENER_CHOICE
Code produit. 10264461
Click to view available options
Description:
150 Pk .
175 Pk .
Boîte de distributeur 250 pi. Rouleau
Protection longue
Rouleau
Rouleau large
Tapis
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
150 pièces
175 pièces
350 pièces
4 rouleaux
50 pièces
61m
Code produit. 10264461
Marque: Thermo Scientific™ 7424000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Absorbez les déversements et amortissez les articles cassables avec des protecteurs de surface durables, étanches, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
Les linges absorbants pour laboratoireThermo Scientific™ Nalgene Super Versi-Dry sont durables, imperméables, antidérapants et résistants aux produits chimiques.
La couche supérieure semblable à du tissu ne se délite pas même mouillée. Absorbent les liquides renversés et amortissent le bris d'articles fragiles.
  • La surface rembourrée minimise le bris de matériel de laboratoire en verre accidentellement renversé ou lâché
  • Les feuilles sont plates et antidérapantes
  • La surface plane à poils ras offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
  • Le support en polyéthylène résiste aux produits chimiques agressifs et protège la paillasse des éclaboussures et de la corrosion
  • Super Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 1 050 ml/m2, absorbant vite les liquides renversés grâce à des milliers de cellules Thirsty Cells Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Absorbance 1 050 ml/m^2
Longueur (impériale) 18 po
Longueur (métrique) 46cm
Largeur (impériale) 40 po
Largeur (métrique) 102cm
Description Protection longue
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Description de l’article Protections super absorbantes Versi-Dry 18 po. x 40 po. 50 protections/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.