Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon
Description
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites transparentes en polycarbonate à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Une large gamme de températures (de -135°C à +135°C) fait de ces jarres un excellent choix pour l’utilisation en chambre froide et réfrigérée tout au long de l’autoclave. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles. Ces jarres très résistantes aux chocs sont extrêmement polyvalentes. Non étanches aux liquides.
- Excellent pour une utilisation en chambre froide et réfrigérée — Visualisation facile du contenu
- Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons
- Les jarres de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
- Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
- Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700
- Non étanches aux liquides ; il est recommandé de ne pas les utiliser pour le transport de liquide
- Autoclavable/Transparente
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 4,4 pouces |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 4,4 pouces |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 112 mm |
Comprend | Bouchon |
Matériau | Polycarbonate |
Nbre par carton | 16 |
Nb par paquet | 4 |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420020 | Certificat de conformité | 23/01/2025 | 2116-0500 |
1402441 | Certificat de conformité | 09/03/2024 | 2116-0500 |
1395557 | Certificat de conformité | 09/03/2024 | 2116-0500 |
1398891 | Certificat de conformité | 08/03/2024 | 2116-0500 |
1390634 | Certificat de conformité | 09/09/2023 | 2116-0500 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.