Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneurs d’eaux pluviales Nalgene™ et kit de montage
Description
L’échantillonneur d’eau de pluie Nalgene™ est un dispositif pratique et abordable pour la collecte d’échantillons d’eaux pluviales trimestriels conformes aux exigences d’échantillonnage de l’EPA. Plus besoin de rester sous la pluie en attendant que l’eau s’écoule, et plus de risque de rater un échantillonnage. L’échantillonneur d’eau de pluie peut collecter un échantillon instantané d’un litre du premier ruissellement des eaux pluviales à travers un fossé d’eaux pluviales, un ruisseau ou un exutoire de grille de pluie. Placez simplement l’échantillonneur dans son tube de montage de protection avant un événement de pluie et laissez-le en place jusqu’à l’arrêt de la pluie.
- Tube en PEHD stabilisé aux UV
- Piquet en acier 24″
- Comprend une pince à vis sans fin en acier inox et un cordon, des rivets en nylon, un écran en polyester, un cintre métallique et un mousqueton
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de montage |
| Description | Kit de montage pour échantillonneur d’eau pluviale |
| Comprend | Tube PEHD |
| Matériau du tube | Polyéthylène |
| Certifications/Conformité | Conforme au programme d’autorisation du système national d’élimination des rejets polluants géré par l’EPA (norme fédérale FRL-6880-5 10/20/00) et à la plupart des exigences fédérales en matière d’échantillonnage ponctuel |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.