Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de robinet d’arrêt Nalgene pour burettes acryliques
GREENER_CHOICE
For use with 25 mL Acrylic Nalgene Break-Resistant Burets.
Marque:  Thermo Scientific™ 713650-1025
Code produit. 10642102
  • 263.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec :Burette acrylique de 25 ml Nalgene (réf.36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Auto-lubrification
PTFE
25 mm
Ensemble de robinet d’arrêt 3650-0025 uniquement, 25 ml
0,98 in
Burette en acrylique Nalgene 25 ml (36500025)