Learn More
Thermo Scientific™ Cuves à coloration Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4528941
Click to view available options
Type:
Boîte à colorants de gels
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10492491
Marque: Thermo Scientific™ 57051010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Colorez, fixez et manipulez les membranes et gels d’électrophorèse fragiles en minimisant les risques de dommages associés aux méthodes classiques avec ces cuves à coloration.
Colorez, fixez et manipulez les membranes et gels d’électrophorèse fragiles en minimisant les risques de dommages associés aux méthodes classiques. Les boîtes de coloration Thermal Scientific™ Nalgene™ sont équipées d’une vidange de fond permettant de changer de solution sans perturber les autres contenus fragiles de la boîte. Les boîtes contiennent la plupart des gels ainsi que 500 à 750 ml de liquide.
  • Boîte en polyméthylpentène et couvercle en copolymère de polypropylène
  • Utilisable sur une plage de températures comprise entre -70° à +70°C (-94° à +158°F)
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides, les bases et certains solvants organiques pour une plage polyvalente de protocoles
  • Le bouchon en PEBD situé en bas permet l’évacuation du liquide en toute simplicité, avec une manipulation minimale du gel, et garantit un joint étanche
  • Le bouchon ne fera pas obstacle au couvercle ni au contenu des boîtes sur une paillasse ou un agitateur
  • Empilables, avec une poignée à chaque extrémité pour un transport sûr et facile
  • Micro-ondables et faciles à nettoyer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boîte à colorants de gels
Matériau PMP
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 12.7 x 12.7 x 5.08 cm (5 x 5 x 2 po)
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12.7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12.7 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5.08 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.