Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™
Description
Gagnez de la place dans votre laboratoire grâce aux flacons en copolymère de polypropylène carrés à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Large col facilitant le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons. Uniquement fabriqués à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour les substances faiblement lixiviables et extractibles.
- Résistants aux acides, alcools et bases
- Flacons transparents avec visibilité du niveau de liquide
- La conception carrée offre une grande surface pour l’étiquetage
- Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
- Autoclavable
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 60 ml (2 oz) |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Flacon carré à col large |
Diamètre (impériale) | 1,4 pouces |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,8 po |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Nbre par carton | 72 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Package Inserts
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1383877 | Certificat de conformité | 22/04/2023 | 2110-0002 |
1365849 | Certificat de conformité | 10/08/2022 | 2110-0002 |
1348225 | Certificat de conformité | 10/03/2022 | 2110-0002 |
1329101 | Certificat de conformité | 06/09/2021 | 2110-0002 |
1314078 | Certificat de conformité | 19/04/2021 | 2110-0002 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.