Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™ Code produit.: 10204501
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10204501
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Code produit. 10204501
Marque: Thermo Scientific™ 21100008
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons grâce à ces flacons à col large en PPCO ergonomiques, qui sont transparents, autoclavables et résistants à la plupart des acides, alcools et bases.
Gagnez de la place dans votre laboratoire grâce aux flacons en copolymère de polypropylène carrés à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Large col facilitant le nettoyage, le remplissage et la récupération des échantillons. Uniquement fabriqués à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour les substances faiblement lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Résistants aux acides, alcools et bases
  • Flacons transparents avec visibilité du niveau de liquide
  • La conception carrée offre une grande surface pour l’étiquetage
  • Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Autoclavable
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 2,4 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,3 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 33 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 116 mm
Type de produit Flacon carré à col large
Largeur (impériale) 2,44 in
Hauteur (impériale) 4,6 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1422806 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number2110-0008
Numéro de lot1335570 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2110-0008
Numéro de lot1408210 Type de certificatCertificat de conformité Date14/06/2024 Catalog Number2110-0008
Numéro de lot1406377 Type de certificatCertificat de conformité Date22/05/2024 Catalog Number2110-0008
Numéro de lot1384367 Type de certificatCertificat de conformité Date16/04/2023 Catalog Number2110-0008
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère à col large Nalgene™ >