Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
GREENER_CHOICE
Code produit. 15246707
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Ces flacons sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Ils sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.
Les flacons carrés gradués en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Les flacons en polycarbonate sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.
  • Transparent
  • Forme carrée facile à manipuler
  • Autoclavables
  • Résistance et durabilité, même à basse température
  • Graduations moulées et col antigouttes
Informations de commande :
Plateau conditionné sans bouchons ; Bouchons à commander séparément (série 362150).
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
Les flacons illustrés avec des bouchons colorés sont disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur transparent
Description Flacon carré gradué
Diamètre (impériale) 2,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PC
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Non stérile
Graduations Graduations moulées
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1580 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 110 mm
Type de produit Flacon carré gradué
Hauteur (impériale) 4,3 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 54 mm carré
Type de bouchon Bouchon à vis (à commander séparément)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.