Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate carrés Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521962
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
38-430 mm
53B
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 10692571
Marque: Thermo Scientific™ 20150030
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez les solutions aqueuses dans ces flacons en polycarbonate carré, autoclavables et durables. Idéal également pour le stockage à court terme des milieux.
Stockez vos solutions aqueuses grâce aux flacons carrés en polycarbonate durables et autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Grâce à leur forme carrée facile à manipuler, ces flacons sont également parfaits pour le stockage à court terme de milieux de culture. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de qualité laboratoire pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace dans le congélateur à -135°C (-275°F)
  • Leur excellente clarté permet d’identifier facilement les niveaux de contenu
  • Le modèle de 2 litres est équipé de poignées moulées pour faciliter son levage et le versement du contenu
  • Graduations moulées pour une distribution facile
  • Autoclavables/Transparents/Étanches†/Gradués
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 200 ml (1 oz)
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau Polycarbonate (PC)
Nbre par carton 96
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Oui
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 64 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,5 po
Hauteur (impériale) 2,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 38 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.