Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate carrés Nalgene™ avec bouchon
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos solutions aqueuses grâce aux flacons carrés en polycarbonate robustes et autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Grâce à leur forme carrée facile à manipuler, ces flacons sont également parfaits pour le stockage à court terme de milieux de culture. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
- Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace dans le congélateur à -135°C (-275°F)
- Leur excellente clarté permet d’identifier facilement les niveaux de contenu
- Le modèle de 2 litres est équipé de poignées moulées pour faciliter son levage et le versement du contenu
- Graduations moulées pour une distribution facile
- Autoclavables/Transparents/Étanches†/Gradués
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
Spécification
Capacité | 1000 ml (32 oz) |
Capacité (métrique) | 1 l |
Capacité (impériale) | 200 ml (32 oz) |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Flacon carré à col étroit |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Comprend | Bouchons étanches à vis en polypropylène |
Matériau | Polycarbonate (PC) |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 4 |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.