Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon de septum : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
GREENER_CHOICE
Code produit. 10591455
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1 l
500 ml
60 ml
Expansion 500
Taille du bouchon:
24 mm
38-430 mm
Conditionnement:
200 pièces
24 pièces
40 pièces
48 pièces
96 pièces
Code produit. 10591455
Marque: Thermo Scientific™ 3420239500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballez des réactifs biologiques et de diagnostic nécessitant une distribution aseptique ou l’ajout de suppléments par seringue dans ces flacons de milieux résistants à la casse.
Les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene, à la fois robustes et résistants aux chocs, possèdent un bouchon à septum pour la distribution aseptique par seringue ou l’ajout de suppléments.
Caractéristiques :
  • Le bouchon HDPE à septum silicone/PTFE offre une surface de contact avec le liquide en PTFE, matière inerte et antiadhésive qui garantit l’intégrité du liquide.
    • Flacons étanches† et transparents pour milieu de culture
    • La forme carrée permet de gagner un espace de rangement précieux
    • Les flacons et les bouchons offrent un niveau de garantie de stérilité de 10-6
    Informations de commande :
    Conditionnés en plateaux sous film plastique thermorétracté en double emballage polyéthylène pour les applications en salle blanche.
    Recommandé dans les cas suivants :
    Ils conviennent idéalement au conditionnement de réactifs biologiques et de diagnostic exigeant une distribution aseptique ou l’ajout de suppléments à la seringue.
    Remarque :
    † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) Expansion 500
Capacité (impériale) 17,5 oz.
Couleur Transparent
Description Avec bouchon de septum
Diamètre (impériale) 2,95 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 48
Nb par paquet 24
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conformes aux normes USP Classe IV. Non cytotoxiques.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 178 mm
Type de produit Flacon carré
Hauteur (impériale) 7 po
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.