Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Éliminez les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage avec ces flacons pour milieu de culture certifiés stériles, particulièrement adaptés au stockage prolongé des liquides sensibles au pH.
398.00€ - 1030.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage prolongé |
Matériau | PETG |
Stérilité | Stérile |
Certifications/Conformité | Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10223003
|
Thermo Scientific™
342020-0030 |
30 ml | 20-415 mm |
1030.00€
280 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10176932
|
Thermo Scientific™
342020-0060 |
60 ml | 24-415 mm |
733.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10177172
|
Thermo Scientific™
342020-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
511.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10531845
|
Thermo Scientific™
342020-0250 |
250 ml | 38-430 mm |
464.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10736923
|
Thermo Scientific™
342020-0500 |
500 ml | 38-430 mm |
414.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10069012
|
Thermo Scientific™
342020-2000 |
2000 ml | 53B |
398.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10350343
|
Thermo Scientific™
342020-1000 |
1 l | 38-430 mm |
411.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10746923
|
Thermo Scientific™
342020-9500 |
Expansion 500 | 38-430 mm |
423.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons carrés pour milieux de culture Thermo Scientific™ Nalgene™ sont en PETG transparent moulé. Parfaits pour le stockage prolongé de liquides présentant une sensibilité au pH tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et apyrogènes pour éliminer les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage.
Caractéristiques :- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable, qui offre une perméabilité réduite au CO22/O2
- Graduations et collier moulés dans la masse pour une utilisation avec des manchons rétractables inviolables
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Transparence et réduction de la perméabilité au CO2 et à l’O2
- Le flacon et le bouchon sont exempts de composés d’origine animale (ADCF)
- Étanches†
Remarque :
le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
† Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Transparent | |
PETG | |
Les flacons et les bouchons sont certifiés stérilisés par irradiation (SAL 10-6), apyrogènes et non cytotoxiques, et sont conformes aux recommandations de l’USP classe VI. | |
Non autoclavable | |
Étroit | |
Stérile | |
HDPE |
Stockage prolongé | |
Stérile | |
Oui | |
Oui | |
Carré | |
Flacon pour milieu de culture |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.