Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10384333
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2 L
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Nalgene. Ces flacons durables à parois épaisses constituent une excellente barrière aux gaz.
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’un bouchon. Les flacons à parois épaisses et durables offrent d’excellentes propriétés barrières aux gaz et sont spécialement conçus pour le stockage des milieux et des sérums.
  • Paroi épaisse et durable
  • Incassables
  • Excellente étanchéité aux gaz
  • Conditionnés en plateaux sous film thermorétracté
  • Graduations moulées
  • Flacons transparents pour faciliter l’identification du contenu
  • non stériles
  • Étanches†
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Couleur Transparent
Description 125 ml, bouchon 38-430, sur plateau
Diamètre (impériale) 2,12 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Stockage de supports et de sérums
Matériau PETG
Nbre par carton 96
Nb par paquet 24
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 110 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 4,3 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.