Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml Code produit.: 10222813
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10222813
2 L, 53B
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
2 L
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Code produit. 10222813
Marque: Thermo Scientific™ 3220202000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballez et expédiez des milieux liquides, des tampons et des sérums à l’aide de ces flacons carrés, robustes et durables qui offrent d’excellentes propriétés de barrière aux gaz.
Conditionnez et expédiez vos milieux liquides, tampons et sérums avec les flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’un bouchon. Les flacons à parois épaisses et durables offrent d’excellentes propriétés barrières aux gaz et sont spécialement conçus pour le stockage des milieux et des sérums.
  • Paroi épaisse et durable
  • Incassables
  • Excellente étanchéité aux gaz
  • Conditionnés en plateaux sous film thermorétracté
  • Graduations moulées
  • Flacons transparents pour faciliter l’identification du contenu
  • non stériles
  • Étanches†
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Capacité (impériale) 67,6 oz.
Couleur Transparent
Description 2000 ml, bouchon 53B, sur plateau
Diamètre (impériale) 4,57 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
À utiliser avec (application) Stockage de supports et de sérums
Matériau PETG
Nbre par carton 12
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 271 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 10,67 in
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 116 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1420840 Type de certificatCertificat de conformité Date22/01/2025 Catalog Number322020-2000
Numéro de lot1316946 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number322020-2000
Numéro de lot1296284 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number322020-2000
Numéro de lot1416814 Type de certificatCertificat de conformité Date31/10/2024 Catalog Number322020-2000
Numéro de lot1410696 Type de certificatCertificat de conformité Date24/07/2024 Catalog Number322020-2000
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté, 500 ml >