Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Code produit. 16490601
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Les flacons de culture en PETG™ carrés Thermo Scientific ™Nalgene sont certifiés stériles et apyrogènes
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Élimine les étapes coûteuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage
  • En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
  • Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
  • Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
  • Idéal pour la conservation et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et produits semi-ouvrés en vrac
  • Bien adaptés à la préparation et à la conservation de tampons, et à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,71 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage, préparation, confinement, stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Matériau PETG
Nbre par carton 72/Cs.
Nb par paquet 6/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) > 40°C
Poids (impériale) 4,6 lb
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité Conforme à la norme USP classe VI, certifié stabilisé aux rayonnements (SAL 10-6)
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 82 mm
Type de produit Media Bottle
Largeur (impériale) 7,6 in
Hauteur (impériale) 3,22 in
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 41 mm