Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PET Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
Description
Les flacons de culture carrés en PET Thermo Scientific™ Nalgene sont stériles, légers et incassables.Ils sont conçus pour être utilisés dans les lignes de remplissage.Les bouchons sont vendus séparément.
- Flacons stériles avec graduations et collier moulés
- Non cytotoxiques, non hémolytiques et apyrogènes
- Excellente étanchéité aux gaz
- Irradiation aux rayons gamma à
10-6
Niveau garanti de stérilité (SAL) - Fabriqués à partir de matières sans composants d’origine animale
- Les flacons sont conditionnés sans bouchon – à commander séparément 342151-0384
Remarque :
Les flacons sont testés à chaque cycle de fabrication pour en garantir l’étanchéité†. Conviennent aux expéditions par voie aérienne. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 650 mL |
Capacité (impériale) | 22 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,99 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | PET |
Nbre par carton | 48 |
Nb par paquet | 24 |
Stérilité | Stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.