Learn More
Thermo Scientific™ Flacons gradués carrés en PPCO naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10552035
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
38-430 mm
Mesurez facilement le contenu avec des graduations moulées sur les flacons gradués carrés en PPCO naturel Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
Mesurez facilement le contenu avec des graduations moulées sur les flacons gradués carrés en PPCO naturel Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons translucides permettent d’observer les niveaux de liquide et sont de forme carrée compacte.
  • Bouchon à vis en PP, naturel
  • Col antigouttes pour une distribution pratique
  • Autoclavable
  • Résistants aux acides, alcools et bases
  • Plage de températures de 0° à 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon carré gradué
Diamètre (impériale) 2,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.10 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Graduations Graduations moulées
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 177 mm
Type de produit Flacon carré gradué
Largeur (impériale) 2,93 in
Hauteur (impériale) 6,97 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 74 mm carré
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.