Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en HDPEcarrés à col étroit Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10647711
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20mm
24 mm
38-430 mm
Les flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de graduations moulées dans la masse et d’un bec verseur anti-goutte pour faciliter la mesure et la distribution.
Les flacons HDPE carrés Thermo Scientific Nalgene sont dotés de graduations moulées dans la masse et d’un bec verseur anti-goutte pour faciliter la mesure et la distribution.
Forme carrée gain d’espace et résistance aux substances chimiques.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
  • Bouchons assurant une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Gradué pour une distribution facile
  • Étanches†
  • Peut être utilisé à jusqu’à -100°C (-148°F)
  • Non autoclavable
  • Participent au programme de marquage ACT My Green Labs
Inclut :
Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Les récipients Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (impériale) 3,7 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.1 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturels, transparents
Graduations Oui
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 218 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 3,9 po
Hauteur (impériale) 8,6 po
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.