Learn More
Thermo Scientific™ Flacons gradués carrés en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Description
Gagnez de l’espace grâce aux flacons gradués carrés en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon résistants aux produits chimiques et aux ruptures. Ces flacons translucides offrent des niveaux de liquide visibles et des graduations moulées pour des mesures faciles. Les flacons carrés avec bouchons en polypropylène sont compacts et dotés de cols antigouttes pour une distribution pratique.
- PE haute densité naturel
- Bouchon à vis en PP, naturel
- Non autoclavables
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz., 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (4 oz) |
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Flacon carré gradué |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Comprend | Graduations moulées |
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 250 |
Nb par paquet | 250 |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.