Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG ambré Nalgene™ avec bouchon : non stériles, plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté
Description
Les flacons de culture en PETG ambré carrés Thermo Scientific™ Nalgene comprennent des bouchons en PEHD. Les flacons ambrés translucides répondent aux exigences de résistance à la lumière de l’USP et conviennent idéalement pour les milieux de culture, les tampons et les sérums.
- Paroi épaisse, incassables et durables
- Conception carrée pour un gain de place
- Graduations moulées
- Non stériles, apyrogènes et non cytotoxiques
- Étanches†, avec col antigouttes et bague du col moulée
- Les flacons en PETG constituent une excellente barrière aux gaz, avec transparence et une perméabilité réduite au CO2 et O2
- Le flacon et le bouchon ambrés offrent une protection pour les réactifs photosensibles
Informations de commande :
Produits conditionnés sous film plastique thermorétracté dans des plateaux, puis emballés dans des cartons à double épaisseur de PE pour les applications en salle blanche.
Recommandé dans les cas suivants :
pour le stockage et l’expédition de milieux liquides, tampons et sérums photosensibles
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4,2 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,1 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 96 |
Nb par paquet | 24 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.