Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Description
Assurez une distribution de liquide sûre et efficace à partir des réservoirs grâce aux robinets pour réservoirs de stockage Thermo Scientific™ Nalgene™. Les robinets sont à utiliser avec des réservoirs Nalgene™ jusqu’à 100 gal avec bouton fileté monté en usine.
Incluent :
- Joints toriques en PTFE (6421-0010 comprend deux joints toriques)
Remarque :
Avant l’installation, vérifiez que la résistance chimique du récipient et du robinet sont compatibles.
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | Filetage mâle NPT 19 mm |
| Type | Robinet |
| Matériau | PEBD |
| Capacité (impériale) | 100 gal |
| Capacité (métrique) | 100 gal. |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.