Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur pour flacon à centrifuger en polycarbonate à fond sphérique Nalgene™
Click to view available options
Description:
Adaptateur pour flacon à centrifuger à fond sphérique
Description
Utilisez l’adaptateur pour flacon à centrifuger en polycarbonate à fond sphérique Thermo Scientific™ Nalgene™, spécialement conçu pour s’accoupler avec le flacon à centrifuger en polycarbonate à fond sphérique Nalgene (3123-0250) pour une utilisation dans les rotors pour centrifugeuse standard. Il est moulé en polycarbonate blanc rigide et robuste pour une durabilité garantie.
À utiliser avec les flacons à centrifuger en polycarbonate à fond rond Nalgene 3123-0250.
Adapte le flacon à fond rond Nalgene pour s’adapter aux rotors pour centrifugeuse standard.
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Description | Adaptateur pour flacon à centrifuger à fond sphérique |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 4 |
Nb par paquet | 4 |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 137,5 mm |
Type de produit | Adaptateur pour centrifugeuses |
À utiliser avec (équipement) | Rotors à centrifuger standard |
Hauteur (impériale) | 5,41 in |
Afficher plus |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.