Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique à fond plat Nalgene™ : Stérile
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
Marque: Thermo Scientific™ 4115-2000
54.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Description
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond plat à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
Caractéristiques :- Stériles et à usage unique : Réduisent le risque de contamination
- Réduction en cas d’autoclavage : Réduction des déchets présentant un risque biologique
- Graduations pour une évaluation rapide du volume
Spécification
64 oz. | |
PETG | |
1 | |
Néant | |
Oui | |
Étroit | |
unie | |
45-430 mm |
2 000 ml | |
4 | |
Erlenmeyer | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Stérile | |
Ventilé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.