Learn More
Cuve de sédimentation Nalgene™ avec couvercle
Pièce de rechange pour le kit de sédimentation Nalgene™
Marque: Thermo Scientific Nalgene 711010-9507
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La cuve de sédimentation Nalgene™ avec couvercle est une pièce de rechange du kit de sédimentation Nalgene™ Réf. 1010-0507.Le kit de sédimentation Nalgene™ est utilisé pour analyser le procédé de boues activées dans les stations de traitement des eaux usées.La cuve de 2 L est légère, transparente, très résistante aux impacts et dispose de graduations blanches faciles à lire.
Caractéristiques :
- Léger
- Transparent
- Résistantes aux chocs
- Graduations faciles à lire blanches
- Dimensions approximatives de la cuve :D.E.× H :13,2 × 19,1 cm (3,3 × 7,5 po)
- Polycarbonate
Spécification
Cuve en polycarbonate de 2 litres | |
Pièce de rechange | |
Kit de sédimentation Nalgene™ |