Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de séparation Nalgene™ Téflon™ FEP avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4525024
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250mL
500 ml
1000mL
2000mL
Comprend:
43 mm Closure
53 mm Closure
Fermeture 28 mm
Fermeture 33 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
Code produit. 10425431
Marque: Thermo Scientific™ 43010125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces entonnoirs autoclavables, translucides et chimiquement inertes dotés d’un ensemble de robinet d’arrêt TFE. Résistants aux produits chimiques, étanches et ne nécessitent pas de lubrification.
Les entonnoirs de séparation Thermo Scientific™ Nalgene™ Téflon® FEP chimiquement inertes, translucides et autoclavables sont équipés d’un ensemble de robinet d’arrêt TFE. L’ensemble de robinet d’arrêt TFE offre une excellente résistance aux produits chimiques, est étanche† et ne nécessite pas de lubrification (il peut être désinfecté chimiquement). Plus transparents que nos ampoules à décanter en polypropylène. Compatibles avec tous les réactifs et solvants de laboratoire courants. Ne s’ébrèchent pas, ne se fendent pas et ne se brisent pas comme les ampoules à décanter en verre.
Caractéristiques :
  • Résistants aux chocs et inattaquables par tout produit chimique utilisé dans un entonnoirs de séparation
  • Aucun phtalate risquant de contaminer les analyses
  • Convient bien aux séparations de substances à risques et radiologiques
  • Autoclavables / Étanches
  • Longueur tige : 65mm
Inclut :
Entonnoir FEP Teflon™, robinet d’arrêt TFE et bouchon à vis ETFE Tefzel™
Informations de commande :
Pour remplacer l’ensemble de robinet d’arrêt pour les modèles de 125 ml à 1 litre, commandez la réf. 714301-1025. Pour remplacer l’ensemble de robinet d’arrêt pour le modèle de 2 litres, commandez la réf. 714301-1050.
Remarque :
Entonnoir autoclavable ; robinet d’arrêt stérilisable chimiquement. Lubrification du robinet d’arrêt inutile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Téflon FEP
Hauteur (métrique) 258 mm
Comprend Fermeture 28 mm
Quantité 1/sachet ; 4/boîte
Type de produit Separatory Funnel
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Teflon™ et Tefzel™ sont des marques commerciales de DuPont, utilisées sous licence par Nalgene Nunc International Corporation. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.