Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de scellage Nalgene™ pour tubes à centrifuger Oak Ridge ; bouchon à vis en PP, joint en silicone
Garantissent une parfaite étanchéité à leurs vitesses maximales >10,000 xg, même lorsqu’ils sont pleins
45.75€ - 46.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Silicone |
Matériau de la pointe | Silicone |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10420533
|
Thermo Scientific™
713132-0063 |
Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0063) |
45.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11969436
|
Thermo Scientific™
713132-0058 |
Joint torique de rechange (n° de fabr. DS3132-0058) |
46.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons en PP avec joint en silicone
Avant l’autoclavage, placez le bouchon sur le dessus du récipient sans engager le filetage.
Spécification
Autoclavable | |
Silicone | |
Silicone |