Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons avec dispositif d'étanchéité Nalgene™
Les bouchons avec dispositif d'étanchéité Thermo Scientific Nalgene permettent d'utiliser les tubes, même pleins, à leur plus grand potentiel de vitesse de centrifugation.
61.50€ - 130.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon pour tubes à centrifuger |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Description | Ensemble de bouchons de scellage |
Matériau | Polypropylène, ETFE, fluoroélastomère |
Nb par paquet | 2 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10602641
|
Thermo Scientific™
DS3131-0020 |
Taille du bouchon : 20 |
61.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10383341
|
Thermo Scientific™
DS3131-0024 |
Taille du bouchon : 24 |
130.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bouchons avec dispositif d'étanchéité Thermo Scientific Nalgene permettent d'utiliser les tubes, même pleins, à leur plus grand potentiel de vitesse de centrifugation.
- Consistent en un bouchon à visser en polypropylène, un bouchon Tefzel™ en ETFE et un joint torique Viton™ en fluoroélastomère.
- Préviennent les fuites—même avec des tubes pleins à vitesse maximale.
- Autoclavables.
Spécification
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
Ensemble de bouchons de scellage | |
2 | |
Nalgene™ |
Autoclavable | |
Polypropylène, ETFE, fluoroélastomère | |
2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.