Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux Mason en PPCO Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10234501
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000mL
2000 ml
3000 ml
Les jarres en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au transfert de liquide en laboratoire ou sur site lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons pour transfert de liquides (DS2153).
Les jarres en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au transfert de liquide en laboratoire ou sur site lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons pour transfert de liquides (DS2153).
Le col de 70 mm de ces flacons s’adapte à différents mélangeurs, fixations et fermetures équipés d'un filetage de jarres.
  • Col de 70 mm conçu pour s’adapter aux dispositifs de fixation ou aux bouchons avec filetage de cuves Mason ou avec Osterizer™ ou autres mélangeurs de même filetage
  • La bouche large est facile à remplir ou à échantillonner
  • Autoclavable 
Inclut :
  • Bouchon à vis en polypropylène
  • Les bouchons de rechange peuvent être commandés séparément (n° de réf. 712154-0700)
Remarques :
  • Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
  • Les cuves Mason ne sont pas étanches aux liquides. Non recommandé pour le transport de liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000mL
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 61 mm
À utiliser avec (application) Bouchon de transfert de liquide DS2153-0700
Matériau PPCO
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Couleur de bouchon blanc
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Bouche Large
Hauteur (métrique) 213mm
Type de produit Cuve Mason avec bouchon
Hauteur (impériale) 8,4 po
Matériau du bouchon polypropylène
Taille du bouchon 70 mm
Diamètre (métrique) 94mm
Type de bouchon hélice
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.