Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rondes en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 10 l
Description
Préparez des milieux et des cultures de grand volume avec la bonbonne Clearboy™ ronde en PC Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes durables sont plus légères et plus sûres que le verre, et particulièrement utiles pour l’inspection visuelle de la qualité du contenu. Idéales pour le stockage réfrigéré ou congelé de solutions aqueuses ou pour la distribution d’eau stérile, de réactifs aqueux et de milieux.
Caractéristiques :
- Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 L pour une distribution facilitée
- Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
- Le polycarbonate a la transparence du verre pour une vérification visuelle et des mesures de volume faciles
- Destinées au mélange, au stockage et à la congélation des réactifs et produits biologiques aqueux
- Col de 83 mm conçu pour accepter les TopWorks et autres accessoires Nalgene pour une large polyvalence
- Gradué
- Étanches†
- Autoclavables pour les applications stériles
Inclut :
Bouchon à vis à bossage en PE et joint en TPE. Consultez les instructions d’autoclavage pour de plus amples informations.
Remarque :
Désengagez complètement le filetage du bouchon et déposez le robinet avant l’autoclavage.
Observez les instructions de la notice du produit relative à l’autoclavage pour vous assurer de son bon fonctionnement.
Remarque : L’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 5,3 gal. |
Capacité (métrique) | 20 L |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Transparent |
Description | Bonbonne transparente avec robinet en PC 20 L |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 66 mm |
Diamètre (métrique) externe | 290 mm |
À utiliser avec (application) | Convient pour le mélange, le stockage et la congélation de réactifs aqueux et de produits biologiques, particulièrement utile pour permettre l’inspection visuelle de la qualité du contenu. |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Scientific Resources
Posters
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1405397 | Certificat de conformité | 30/05/2024 | 2317-0050 |
1397606 | Certificat de conformité | 13/12/2023 | 2317-0050 |
1386809 | Certificat de conformité | 04/06/2023 | 2317-0050 |
1377893 | Certificat de conformité | 12/01/2023 | 2317-0050 |
1364974 | Certificat de conformité | 26/07/2022 | 2317-0050 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.